missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rimantadine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimantadine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 350818-67-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 D4 H17 N . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methan-α-d-amine','α-(methyl-d3)-','hydrochloride (9CI), α-(Methyl-d3)tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methan-α-d-amine hydrochloride, (±)-Rimantadine-d4 hydrochloride, 1-(1-Adamantyl)ethylamine-1,2,2,2-d4 hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl-1,2,2,2-d4)adamantane hydrochloride, 1-(Adamantan-1-yl)ethanamine-d4 hydrochloride, 1-Rimantadine-d4 hydrochloride, Rimantadine-d4 hydrochloride, Rimantadine-D4 (aminoethyl-1,2,2,2-D4) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/i1D3,8D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | 1-(1-adamantyl)-1,2,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.787 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?