Läs mer
Rimantadinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458926
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458926 10 mg
1 options
Produktkod. 30458926 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0913.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Analyt- eller komponentnamn Rimantadine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H21 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanamin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 215.76
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 215,1441 g/mol