Läs mer
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448246 100 mg
16482139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0338A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rimantadine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1501-84-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H22ClN
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Molekylvikt (g/mol) 215.76
Formel vikt 215.76
Procent renhet 98.0%