Läs mer
Rimantadinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17961236
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17961236 250 mg
1 options
Produktkod. 17961236 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0913.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rimantadinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Analyt- eller komponentnamn Rimantadine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H21 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
LEDER Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.76
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215,1441 g/mol