missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rimeporide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimeporide Hydrochloride |
| CAS | 187870-95-7 |
| Molekylformel | C11H16ClN3O5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(Aminoiminomethyl)-2-methyl-4,5-bis(methylsulfonyl)benzamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O5S2.ClH/c1-6-4-8(20(2,16)17)9(21(3,18)19)5-7(6)10(15)14-11(12)13;/h4-5H,1-3H3,(H4,12,13,14,15);1H |
| LEDER | O=S(C1=C(S(=O)(C)=O)C=C(C)C(C(NC(N)=N)=O)=C1)(C)=O.Cl |
| IUPAC-namn | N-carbamimidoyl-2-methyl-4,5-bis(methylsulfonyl)benzamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.84 |
| Formel vikt | 369.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?