Läs mer
Rimeporide, MedChemExpress
Produktkod. 16440178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16440178 5 mg
16451789 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16440178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19273
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rimeporide
CAS 187870-78-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N3O5S2
Kvantitet 5 mg
Synonym EMD-87580
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (59.99 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC(N)=N)C1=CC(S(=O)(C)=O)=C(S(=O)(C)=O)C=C1C
Molekylvikt (g/mol) 333.38
Formel vikt 333.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism