Läs mer
Rimiducid, MedChemExpress
Beskrivning
Rimiducid (AP1903) is a dimerizer agent that acts by cross-linking the FKBP domains. Rimiducid (AP1903) dimerizes the Caspase 9 suicide switch and rapidly induces apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimiducid |
| CAS | 195514-63-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C78H98N4O20 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AP1903 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (35.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@@H](CC)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(NCCNC(COC5=CC([C@@H](CCC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)OC([C@@H]7CCCCN7C([C@H](C8=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C8)CC)=O)=O)=CC=C5)=O)=O)=C4)C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 1411.63 |
| Visa mer |