Läs mer
Rimiterol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimiterol Hydrobromide |
| CAS | 31842-61-2 |
| Molekylformel | C12 H17 N O3 . Br H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediol','4-[(R)-hydroxy-(2S)-2-piperidinylmethyl]-','hydrobromide (1:1)','rel-, 1,2-Benzenediol','4-(hydroxy-2-piperidinylmethyl)-','hydrobromide','(R*,S*)-, 1,2-Benzenediol','4-[(R)-hydroxy-(2S)-2-piperidinylmethyl]-','hydrobromide','rel- (9CI), 2-Piperidinemethanol','α-(3,4-dihydroxyphenyl)-','hydrobromide','erythro- (8CI), Asmaten, NSC 289336, Pulmadil, R 798, Rimiterol hydrobromide, WG 253 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h4-5,7,9,12-16H,1-3,6H2;1H/t9-,12+;/m0./s1 |
| LEDER | Br.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC-namn | 4-[(R)-hydroxy-[(2S)-piperidin-2-yl]methyl]benzene-1,2-diol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.18 |
| Formel vikt | 303.047 |