Läs mer
Rimonabant Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) is a highly potent and selective central cannabinoid receptor (CB1) antagonist with an Ki of 1.8 nM. Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) also inhibits Mycobacterial membrane protein Large 3 (MMPL3).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimonabant Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 158681-13-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22Cl4N4O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SR 141716A Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (66.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |