missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rimonabant Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimonabant, Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21Cl3N4O.ClH/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-9-17(24)13-18(19)25)21(14)15-5-7-16(23)8-6-15;/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30);1H |
| Formel vikt | 498.0548 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?