Läs mer
Rimsulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimsulfuron |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20) |
| Formel vikt | 431.0569 |