Läs mer
Fisherbrand™ Ring Med Bossehead
Produktkod. 10022054 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
75 mm
131 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10022054 75 mm Varje
10286314 131 mm Varje
10595974 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10022054
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av zinklegerat stål.
  • Spännmuttrar för stavar upp till 16 mm i diameter
  • Tillbehörsartikel
  • Skaftlängden till mitten av topphuvudet är cirka 60 mm
  • Bosshead i legering, pressgjuten på ringskaftet och försedd med en blå plasthuvud förnicklad stålskruv
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 75 mm
Inkluderar Med Bossehead
Produkttyp Ring Med Bossehead