Läs mer
Fisherbrand™ Ring Med Bossehead
Produktkod. 10595974 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
75 mm
131 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10595974
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av zinklegerat stål.
  • Spännmuttrar för stavar upp till 16 mm i diameter
  • Tillbehörsartikel
  • Skaftlängden till mitten av topphuvudet är cirka 60 mm
  • Bosshead i legering, pressgjuten på ringskaftet och försedd med en blå plasthuvud förnicklad stålskruv
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 150 mm
Inkluderar Med Bossehead
Produkttyp Ring Med Bossehead