Beskrivning
Thermo Scientific™ Precision Ring Sets är för användning med ångande vattenbad.
- Stål, rostfritt
- Bo smidigt och blir allt större när ringarna tas bort
- Tre ringstorlekar tillgängliga: 10 cm (4 tum), 12,5 cm (5 tum) och 15 cm (6 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Strömmande bad |
| Typ | Ring Set |
| Diameter (engelska) | 10 tum |