Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Produktkod. 15549035
Change view
Kvantitet:
250:-/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15549035 250:-/förpackning Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15549035 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    1389.06 SEK / Paket med 1000
    Save 210.94 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann™ ringcaps™ Engångskapillärpipetter kan användas för en mängd olika vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Med ringmärke
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.25%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC, certifierad överensstämmelse
Variationskoefficient 0.5%
Beskrivning Kapillärpipetter för engångsbruk, ringcaps™ , minsta beställningskvantitet 4 lådor
Material Borsilikatglas
Examen 1
Inkluderar Ringmärke
Kvantitet 250:-/förpackning
Typ Kapillärpipetter för engångsbruk
Disponibel Engångsbruk