Läs mer
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Gloves
Produktkod. 17338172 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
12
3X-large
7
8
9
Produktkod. 17338172
Brand: Ansell™ 08509
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Ringers 085 R-Flex Impact-handskar ger innovativt skydd mot slag, skär och kyla kombinerat med överlägsen fingerfärdighet för ultimat komfort i en mängd olika slutanvändningar.
  • Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip och Fleecefoder kombinerar skydd mot slagrisker och högsta nivåer av skärmotstånd, med extra värme för applicering i kalla miljöer.
  • Ett stickat skal som andas utvecklat med Ringers F3 Technology™ och patenterad TPR design för överlägsen fingerfärdighet och komfort.
  • Den sandiga handflatan säkerställer säkert grepp på våta och torra ytor, och pekskärmskompatibla index-, mitt- och tumspetsar tillåter teknikinteraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Flerfärgad
Betyg för skärmotstånd ANSI A6
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE, Nitrile
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Storlek 9