Beskrivning
- Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip och Fleecefoder kombinerar skydd mot slagrisker och högsta nivåer av skärmotstånd, med extra värme för applicering i kalla miljöer.
- Ett stickat skal som andas utvecklat med Ringers F3 Technology™ och patenterad TPR design för överlägsen fingerfärdighet och komfort.
- Den sandiga handflatan säkerställer säkert grepp på våta och torra ytor, och pekskärmskompatibla index-, mitt- och tumspetsar tillåter teknikinteraktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Flerfärgad |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A6 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Nitril |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 3X-large |