Läs mer
Ansell Ringers R074 PVC-belagda kemikaliebeständiga/vattentäta slaghandskar
Produktkod. 16689063 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
2X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16689063
Brand: Ansell 07410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvecklad med Ringers F3 Technology™ och patenterad TPR design för ökad fingerfärdighet och komfort. Texturerad PVC-beläggning på handflatan förbättrar greppförmågan, samtidigt som den ger kemisk resistens.
  • TPR slagskydd ovanpå handen och över fingrarnas fulla längd
  • PVC-beläggning är vattentät och ger motståndskraft mot kemikalier
  • Innerfoder ger skärmotstånd i hela handsken
  • Hållbar texturerad handflatsbeläggning förbättrar greppförmågan
  • Kort manschett i handsket håller skräp borta från händerna
  • Nivå 1 Kontakt Värmeprestanda vid en extern exponering av 100 °C, i enlighet med testmetod EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374_2003 Mikroorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial PVC
Färg Hi-vis Röd
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material DuPont™ Aramid fibrer
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek Betydande
EN388 Standard 4X41CP
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLMO
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Gatlopp
Serie R-074
Längd (metrisk) 355 mm