Läs mer
Emma Safety Footwear Ringo All-Round Protection Mångsidiga XD-Fit-skor
Produktkod. 10265774
Storlek:
40
41
43
45
46
48
Produktkod. 10265774
Brand: Emma Safety Footwear MM73156040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med avtorkningsren överdel och lättstädad sula.
  • Ovandel i fullnarvsläder
  • Hydro-Tec™ sanerat silverfoder
  • Non-woven antistatisk innersula
  • GripForce™ Easy Twist yttersula
Specifikationer
Liner material Hydro-Tec Sanerat silverfoder
Storlek 40
Enda funktioner Non-woven antistatisk innersula
Sulmaterial GripForce™ Easy Twist yttersula
Tå stil Ståltå
Produkttyp Allroundskydd Mångsidiga skor