Läs mer
Globe Scientific RingSeal kryogenflaska, externa trådar
Produktkod. 31922013 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk)
31922013 41.3 mm
31921990 48.5 mm
31921880 47.3 mm
31921669 76.4 mm
31923768 90.2 mm
31922948 89.3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31922013 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 30321
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ett utmärkt val för långtidsförvaring av prover. Byggd med pålitliga o-ringtätningar erbjuder detta exceptionella sortiment flera varianter för att möta olika forskningsbehov. Finns i både interna och externa gängalternativ.
  • Läckagesäker design: RingSeal-kryogena™ ampuller ger läckageskydd upp till 90 kPa och skyddar mot potentiella läckor eller kontaminering
  • O-ringtätningar: Pålitliga o-ringtätningar skyddar effektivt prover inom ett brett temperaturintervall, från -196 °C till 121 °C
  • Rundbotten och självstående alternativ: Välj mellan rundbotten och självstående flaskor baserat på dina specifika behov
  • Certifierad renhet: Certifierade DNase-, RNase- och pyrogenfria ampuller säkerställer integriteten och renheten hos dina värdefulla prover
  • Interna och externa trådar: Tillgängliga interna och externa trådalternativ möjliggör kompatibilitet med en mängd olika laboratorieprocesser
  • Stort skrivområde: Stort skrivområde hjälper till med enkel identifiering och organisering av prover
  • Autoklavbar: För att säkerställa effektiv sterilisering samtidigt som deras strukturella integritet bibehålls
Spécification
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.2 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Disponibel För engångsbruk
Volym (metrisk) 1 mL
Graderad Ja
nr per ärende 500
Volym (metrisk) Fungerar 0.9 mL
Basstil Konisk botten, självstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, silikonbricka
Kvantitet 500
Markeringspunkt Ja
Typ av flaska Externt gängad
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, RNas/DNas-fri
Höjd (metrisk) 41.3 mm
Konserveringsmedel Ingen
Produkttyp Kryoflaska
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.