Läs mer
Globe Scientific RingSeal kryogenflaska, externa trådar
Produktkod. 31923768 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk)
31923768 90.2 mm
31922013 41.3 mm
31921990 48.5 mm
31921880 47.3 mm
31921669 76.4 mm
31922948 89.3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31923768 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 30325
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för långtidsförvaring av prover. Byggd med pålitliga o-ringtätningar erbjuder detta exceptionella sortiment flera varianter för att möta olika forskningsbehov. Finns i både interna och externa gängalternativ.
  • Läckagesäker design: RingSeal-kryogena™ ampuller ger läckageskydd upp till 90 kPa och skyddar mot potentiella läckor eller kontaminering
  • O-ringtätningar: Pålitliga o-ringtätningar skyddar effektivt prover inom ett brett temperaturintervall, från -196 °C till 121 °C
  • Rundbotten och självstående alternativ: Välj mellan rundbotten och självstående flaskor baserat på dina specifika behov
  • Certifierad renhet: Certifierade DNase-, RNase- och pyrogenfria ampuller säkerställer integriteten och renheten hos dina värdefulla prover
  • Interna och externa trådar: Tillgängliga interna och externa trådalternativ möjliggör kompatibilitet med en mängd olika laboratorieprocesser
  • Stort skrivområde: Stort skrivområde hjälper till med enkel identifiering och organisering av prover
  • Autoklavbar: För att säkerställa effektiv sterilisering samtidigt som deras strukturella integritet bibehålls
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.4 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Disponibel För engångsbruk
Volym (metrisk) 5 mL
Graderad Ja
nr per ärende 500
Volym (metrisk) Fungerar 4.5 mL
Basstil Rund botten, självstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, silikonbricka
Kvantitet 500
Markeringspunkt Ja
Typ av flaska Externt gängad
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, RNas/DNas-fri
Höjd (metrisk) 90.2 mm
Konserveringsmedel Ingen
Produkttyp Kryoflaska