Läs mer
Rinsing Solution I, 55 to 57 wt. % water basis, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rinsing Solution I |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 22°C (71.6°F) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Synonym | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Procent renhet | 55 to 57 wt. % water basis (Karl Fischer) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Rinsing Solution I
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol