Läs mer
Riociguat, MedChemExpress
Beskrivning
Riociguat is an oral stimulator of soluble guanylate cyclase (sGC) used in the treatment of pulmonary hypertension.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riociguat |
| CAS | 625115-55-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19FN8O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BAY 632521 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (47.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=CC=C1CN2C3=NC=CC=C3C(C4=NC(N)=C(C(N)=N4)N(C)C(OC)=O)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.42 |
| Visa mer |