missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Riociguat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riociguat |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26) |
| Formel vikt | 422.1615 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?