Läs mer
RIP2 kinase inhibitor 2, MedChemExpress
Beskrivning
RIP2 kinase inhibitor 2 is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043437 A1, compound example 9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RIP2 kinase inhibitor 2 |
| CAS | 1581270-11-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28N4O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)S(C1=C(OCCOC)C=C(N=CC=C2NC3=NNC(C)=C3C)C2=C1)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.54 |
| Formel vikt | 432.54 |
| Visa mer |