Läs mer
RIPA-56, MedChemExpress
Produktkod. 16490916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490916 200 mg 200mg
16459786 50 mg -
16444506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101032
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting protein 1 (RIP1) with an IC50 of 13 nM. RIPA-56 can be used for the treatment of systemic inflammatory response syndrome.
RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RIPA-56
Fysisk form Solid
CAS 1956370-21-0
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H19NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM)
LEDER CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 221.3
Formel vikt 221.3
Procent renhet 99.71%