Läs mer
Ripasudil Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ripasudil Dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FN3O2S.2ClH/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14;;/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3;2*1H/t11-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 395.0637 |