Läs mer
Ripasudil, MedChemExpress
Produktkod. 16496738
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496738 10 mg
16492817 50 mg
16463486 25 mg
16446876 100 mg
16419297 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15685
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ripasudil
CAS 887375-67-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23ClFN3O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym K-115
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (126.30 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (63.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CN=CC2=C1C(S(N3CCCNC[C@@H]3C)(=O)=O)=CC=C2.[H]Cl.O.O
Molekylvikt (g/mol) 395.88
Formel vikt 395.88
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation