Läs mer
RIPK1-IN-7, MedChemExpress
Beskrivning
RIPK1-IN-7 is a potent and selective RIPK1 inhibitor with a Kd of 4 nM and an enzymatic IC50 of 11 nM. RIPK1-IN-7 exhibits excellent antimetastasis activity in the experimental B16 melanoma lung metastasis model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RIPK1-IN-7 |
| CAS | 2300982-44-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22F3N5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (129.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C2C(N(CC)C=C2C3=CC(CCN4C(CC5=CC=CC(OC(F)(F)F)=C5)=O)=C4C=C3)=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.47 |
| Formel vikt | 481.47 |
| Visa mer |