missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RIPK1/RIP1 Antibody (S08-9K5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
4090.00 SEK - 6270.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | RIPK1/RIP1 |
|---|---|
| Klona | S08-9K5 |
| Koncentration | 0.3 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18641064
|
Novus Biologicals
NBP3-19973-100ul |
100 μg |
6270.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18675314
|
Novus Biologicals
NBP3-19973-50ul |
50 μg |
4090.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
RIPK1/RIP1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| RIPK1/RIP1 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP | |
| Recombinant protein of human RIPK1/RIP1 (Uniprot # Q13546) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S08-9K5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Necroptosis | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 8737 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel