Läs mer
R&D Systems™ RIPK1/RIP1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18788783 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18788783 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18788783 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL115377
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The RIPK1/RIP1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21624 and based on accession number NM_384.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1 (RIPK1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only