Läs mer
RIPK3/RIP3 [p Ser232] Antibody (JE44-62), Novus Biologicals™
Produktkod. 30115267 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30115267 100 μL
1 options
Produktkod. 30115267 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP332795
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
RIPK3/RIP3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3/RIP3 in Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen RIPK3/RIP3
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona JE44-62
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulering 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Gene Alias EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser232 of Human RIPK3/RIP3. (Uniprot: Q9QZL0)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Immunology, Necroptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11035
Målarter Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG