Läs mer
Risarestat, MedChemExpress
Beskrivning
Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risarestat |
| CAS | 79714-31-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H21NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CT 112 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 105 mg/mL (324.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1)SC(C2=CC=C(OCCCCC)C(OCC)=C2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.41 |
| Visa mer |