Läs mer
Novus Biologicals™ RISC Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 59342 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56648 |
| Gene Alias | EC 3.4.16, HSCP1, retinoid inducible serine carboxypeptidase, retinoid-inducible serine carboxypeptidase, RISCEC 3.4.16.-, SCP1, serine carboxypeptidase 1 serine carboxypeptidase 1 precursor protein |
| Gensymbol | SCPEP1 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |