Läs mer
Risdiplam, MedChemExpress
Beskrivning
Risdiplam (RG7916) is an orally administered, centrally and peripherally distributed SMN2 pre-mRNA splicing modifier that increases survival motor neuron (SMN) protein levels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risdiplam |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1825352-65-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23N7O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | RG7916 RO7034067 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |