missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, Mikromol™
Beskrivning
Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate |
| CAS | 329003-65-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C7 H10 N O7 P2 . 2 Na . 5 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (2:2:5), [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid monosodium salt hydrate (2:5), Risedronic acid monosodium salt hemipentahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2 |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-].OC(Cc2cccnc2)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;hydroxy-(1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphinate;pentahydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?