missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Risedronate sodium, MedChemExpress

Produktkod. p-200096410
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16482026

Brand: Medchem Express HYB0119

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.

Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Risedronate sodium
Fysisk form Solid
CAS 115436-72-1
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10NNaO7P2
Synonym Risedronic Acid Sodium
Löslighetsinformation H2O : 8.33 mg/mL (27.30 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER OC(P(O)(O)=O)(P(O)([O-])=O)CC1=CN=CC=C1.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 305.09
Formel vikt 305.09
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.