Läs mer
Risedronsyra-d4 (Major), TRC
Produktkod. 30412938
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30412938 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR5215021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risedronic Acid-d4
CAS 1035438-80-2
Molekylformel C7H7D4NO7P2
Kvantitet 1 mg
Synonym [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis phosphonic Acid-d4, Actonel-d4, NE 58095-d4
InChI formel InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/i1D,2D,3D,5D
LEDER O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H]
Molekylvikt (g/mol) 287.14
Formel vikt 287.0262