Läs mer
Risedronsyranatriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risedronate sodium |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 304.983 |