Learn More
Rislenemdaz, MedChemExpress
Description
Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Rislenemdaz |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 808732-98-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23FN4O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | MK-0657 CERC-301 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.01 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |