Läs mer
Risperidon 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30457744
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457744 1 ml
1 options
Produktkod. 30457744 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0491.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Risperidon 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
CAS 106266-06-2
Analyt- eller komponentnamn Risperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI formel InChI=1 S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16 H,2-4,7-13H2,1H3
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 410,2118 g/mol