Läs mer
Risperidon, 100,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412291 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412291 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11412291 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219371405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    876.32 SEK / 5mg
    Save 43.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
CAS 106266-06-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.007
Molekylformel C23H27FN4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
InChI-nyckel RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluor-l,2-bensoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 410.493
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
Formel vikt 410.49
Fysisk form Kristallint pulver