Läs mer
Risperidon, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30460132
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460132 1 ml
1 options
Produktkod. 30460132 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMRSP12441LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Risperidon, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
CAS 106266-06-2
Analyt- eller komponentnamn Risperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 410,2118 g/mol