missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Risperidone Carboxylate Impurity, TRC

Produktkod. 30179984
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179984 100 mg
30179769 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR525025100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346603-86-8
Molekylformel C24 H27 F N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 454.5
Synonym 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate, Risperidone Imp. F (EP), 2-(6,7,8,9-Tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl 4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylate (ACI), 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-, 2-(6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl ester (ACI)
IUPAC-namn 2-(2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl 4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate
LEDER CC1=C(CCOC(=O)N2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27FN4O4/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-32-24(31)28-11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(25)14-20(19)33-27-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formel vikt 454.2016
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.