Läs mer
Risperidon E-oxim, TRC
Produktkod. 30425701
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30425701 5 mg -
30411463 10 mg -
30416989 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR5250155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 691007-09-7
Molekylformel C23 H28 F2 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 430.49
Synonym 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. A (EP)
IUPAC-namn 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-difluorfenyl)-N-hydroxykarbonimidoyl]piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22+
Formel vikt 430.218