missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Risperidone EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivning
Risperidone EP Impurity F
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate |
| CAS | 1346603-86-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H27 F N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Risperidone Imp. F (EP), 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate, Risperidone Impurity F, Risperidone Carboxylate Impurity, Risperidone EP Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27FN4O4/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-32-24(31)28-11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(25)14-20(19)33-27-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCOC(N2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=O)C(N5CCCCC5=N1)=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl 4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?