Läs mer
Risperidone Isoxazole-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risperidone Isoxazole-N-oxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-28(22)30/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 426.2067 |