Läs mer
Risperidon, Lipomed
Produktkod. 30462479
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462479 10 mg
1 options
Produktkod. 30462479 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMRSP124410
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Risperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
CAS 106266-06-2
Analyt- eller komponentnamn Risperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Synonym Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 410,2118 g/mol