Läs mer
Risperidon, Mikromol™
Produktkod. 18041980
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18041980 250 mg
1 options
Produktkod. 18041980 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Risperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
CAS 106266-06-2
Analyt- eller komponentnamn Risperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Risperidone, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI), 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 410,2118 g/mol