Läs mer
Tocris Bioscience™ Risperidone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18742614
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18742614 10 mg
18782594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18742614 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2865/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 SEK
    1979.25 SEK / 10mg
    Save 115.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5-HT2A antagonist
Risperidone is an atypical antipsychotic agent that displays 5-HT2A receptor antagonism. Also displays high affinity at D2 receptors (Ki values are 0.4 and 3.13 nM for 5-HT2A and D2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106266-06-2
Molekylformel C23H27FN4O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Risperidone
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 410.48
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 410.493